Documentos Principais
T21407
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyldiaminomethane
99%
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethylmethanediamine, Bis(dimethylamino)methane
Selecione um tamanho
25 G
R$ 590,00
100 G
R$ 1.610,00
R$ 590,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 590,00
100 G
R$ 1.610,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.18
Beilstein:
1731946
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 590,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
85 °C (lit.)
densidade
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jie Wu et al.
ACS infectious diseases, 5(7), 1087-1104 (2019-04-25)
This article reports the rational medicinal chemistry of a natural product, agrimophol (1), as a new disruptor of intrabacterial pH (pHIB) homeostasis in Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Through the systematic investigation of the structure-activity relationship of 1, scaffold-hopping of the diphenylmethane
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto