Documentos
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
211.09
Beilstein:
3699636
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
206-209 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
chave InChI
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3