Documentos Principais
M18205
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Beilstein:
126991
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
104-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-3-2-5(4-7-6)8(9)10/h2-4H,1H3
chave InChI
WUPLOZFIOAEYMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)