Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
chave InChI
QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?