5.74826
ReadyStream® Filter Set
For sterile filtration of water for convenient preparation of a large amounts of food testing media in a short time with the ReadyStream® workflow
Sinônimo(s):
0.22 µm filter, Filter Set, Sterile membrane filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
hydrophilic 2.7 mL
embalagem
pack of 5 filter
técnica(s)
sterile filtration: suitable
tamanho de poro
0.22 μm pore size
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with ReadyStream® System
Informações legais
produto relacionado
Artigos
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Conteúdo relacionado
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
A revolução no preparo de meios de cultura - Nova solução para preparo de meios de cultura e dispensação para laboratórios de teste de alimentos