M1021
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Sinônimo(s):
MPTP
About This Item
Produtos recomendados
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
p.e.
128-132 °C/12 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-7H,8-10H2,1H3
chave InChI
PLRACCBDVIHHLZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)