Documentos Principais
LGFO20K
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 4.235,00
R$ 4.235,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 4.235,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 4.235,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
descrição
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulário
pellets
diâmetro médio
20 μm
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Aplicação
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informações legais
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.