LGFR200
Red Fluorescent PLGA nanoparticles
200 nm average diameter
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulário
pellets
diâmetro médio
200 nm
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.