805157
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
Sinônimo(s):
Degradex® Fluorescent PLGA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Excitation/emission: 460/500 nm
Nível de qualidade
Formulário
powder
diâmetro médio
100 nm
densidade
1.3 g/cm3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
To re-constitute:
- remove the product from freezer.
- wait until temperature raises to ambient temperature.
- add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.