Documentos Principais
LGFO50K
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
50 μm average diameter
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 5.541,00
R$ 5.541,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 5.541,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 5.541,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulário
pellets
diâmetro médio
50 μm
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Aplicação
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informações legais
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.