Documentos
L107379
N'(1),N'(8)-BIS(4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)OCTANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C38H42N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
650.782
Número MDL:
Outras notas