Documentos Principais
C95005
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbonitrile
98%
Sinônimo(s):
4-Cyanopyridine, Isonicotinic acid nitrile, Isonicotinonitrile
Selecione um tamanho
100 G
R$ 261,00
R$ 261,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 261,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
104.11
Beilstein:
107712
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 261,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
76-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
chave InChI
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Chao Hong et al.
Pharmaceutical research, 32(1), 47-60 (2014-06-19)
To develop a streamlined strategy for pharmaceutical cocrystal preparation without knowledge of the stoichiometric ratio by preparing and characterizing the cocrystals of myricetin (MYR) with four cocrystal coformers (CCF). An approach based on the phase solubility diagram (PSD) was used
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of