JKP6004R
6arm-PEG17K
dipentaerythritol core, average Mn 17,000
Sinônimo(s):
6arm-PEG
About This Item
Fórmula linear:
R(O(CH2CH2O)nH)6
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 17,000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)