Documentos Principais
CLS430659
Corning® cryogenic vials, external thread
capacity 2.0 mL
Sinônimo(s):
cryovials
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 1.009,00
R$ 1.009,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 1.009,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.13
R$ 1.009,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Materiais
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
descrição
round bottom
esterilidade
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Características
self-standing
embalagem
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Corning 430659
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
capacidade
2.0 mL
cor
natural
conector
cap (External Thread)
Características e benefícios
  • Cryogenic vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to −196 °C
  • Vials have an external threaded cap and silicone washer for a secure seal
  • Vials can be color-coded with inserts
  • All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
  • These vials include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
  • Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
  • Free of any detectable RNase/DNase
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)