A2388
N-Acetylneuraminic acid
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
Sinônimo(s):
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
tipo
Type VI
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
pf
184-186 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
chave InChI
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.