Documentos Principais
746215
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG12-succinimidyl ester
Sinônimo(s):
Maleimide PEG12 succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oate, Maleimide-PEG12-NHS este, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oate, Maleimide-PEG12-NHS ester
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.269,00
250 MG
R$ 5.654,00
R$ 1.269,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.269,00
250 MG
R$ 5.654,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H63N3O19
Número CAS:
Peso molecular:
865.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.269,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C38H63N3O19/c42-33(5-8-40-34(43)1-2-35(40)44)39-7-10-49-12-14-51-16-18-53-20-22-55-24-26-57-28-30-59-32-31-58-29-27-56-25-23-54-21-19-52-17-15-50-13-11-48-9-6-38(47)60-41-36(45)3-4-37(41)46/h1-2H,3-32H2,(H,39,42)
chave InChI
LWNZLSLPQXOOAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 53.3 angstroms.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)