392995
Coumarin 314
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-9-carbethoxyquinolizino-[9,9a,1-gh]coumarin, Coumarin 504
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 97%
pf
140-144 °C (lit.)
146.22-147.36 °C (lit.)
λmax
436 nm
437 nm in ethanol
ε (coeficiente de extinção)
≥39000 at 389-401 nm in ethanol at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-22-17(20)14-10-12-9-11-5-3-7-19-8-4-6-13(15(11)19)16(12)23-18(14)21/h9-10H,2-8H2,1H3
chave InChI
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3