Documentos Principais
I6652
Sigma-Aldrich
mio-inositol
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6-hexa-hidroxiciclo-hexano, i-inositol, meso-inositol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1907329
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
densidade de vapor
6.2 (vs air)
pf
222-227 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
chave InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um componente dos fosfolipídios de membrana, âncoras de glicosil-fosfatidil-inositol que ligam glicoproteínas às membranas celulares, e segundos mensageiros de fosfato de inositol.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)