I3502
α-Isonitrosopropiophenone
Sinônimo(s):
1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-(Hydroxyimino)propiophenone, NSC 5410
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pf
113-115 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(=N/O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(10-12)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,12H,1H3/b10-7+
chave InChI
YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cyclometalated iridium complexes for photophysical and electrochemical studies
- Hydroimidazothiazoles via iodination and cyclization reactions
Reactant involved in:
- Sonogashira coupling reactions
- Allylation of aromatic aldehydes using imidazole oside catalysts
- Beckmann rearrangement of α-oximinoketones
Reagent used in the colorimetric determination of urea
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)