Documentos Principais
GF99418898
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 100g
Sinônimo(s):
AG066015
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.910,00
R$ 6.910,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.910,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.910,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 994-188-98
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)