Documentos Principais
GF38110508
Silver
powder, max. particle size 2 micron, weight 10 g, purity 99.97+%
Sinônimo(s):
AG006030
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.950,00
About This Item
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.97%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 381-105-08
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
2 μm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Silver powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.99%
GF07503825
Silver
Silver flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327077
Silver