Documentos
GF99183471
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 50 mm, natural
Sinônimo(s):
ME317938
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 991-834-71
Comprimento
50 mm
Diâmetro
38 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.