Documentos Principais
GF95722735
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
Sinônimo(s):
NI706010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 14.826,00
R$ 14.826,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 14.826,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 14.826,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 957-227-35
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
150 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)