Documentos Principais
SYNC195463C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Sinônimo(s):
Synthware C195463C, glass chromatograpy column
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 605,00
R$ 605,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 605,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 605,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C195463C
D.I. × C
40.0 mm × 305 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)