Documentos Principais
GF94703283
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 0.04mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
CU060240
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 14.451,00
R$ 14.451,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 14.451,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 14.451,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 947-032-83
tamanho × espessura
2 m × 0.04 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the width of the GF94703282 coil?
    1 answer
    1. The coil width is 200 mm, and for this product number, it would be 2 meters in length.