Documentos Principais
GF91664534
Polyamide/Imide
(PAI), sheet, thickness 6.35 mm, size 200 × 200 mm, tolerance -50
Sinônimo(s):
AM313050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.384,00
R$ 15.384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.384,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 15.384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 916-645-34
tamanho
200 × 200 mm
espessura
6.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)