Formulário
powder and chunks
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidade
8.5 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Ag][Te][Ag]
InChI
1S/2Ag.Te
chave InChI
YRXWPCFZBSHSAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.