Documentos Principais
GF89090343
Boron nitride
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
Sinônimo(s):
B 607100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.526,00
R$ 6.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.526,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 6.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 890-903-43
Comprimento
100 mm
D.E.
6.4 mm
espessura da parede
2.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)