Documentos Principais
GF43305498
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607915
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 433-054-98
Comprimento
100 mm
diâmetro
9.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)