GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
Sinônimo(s):
SI647350
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 876-413-87
Comprimento
150 mm
D.E.
15.0 mm
espessura da parede
4.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)