Documentos Principais
GF40639035
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinônimo(s):
SI647250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.804,00
R$ 4.804,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.804,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
R$ 4.804,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 406-390-35
Comprimento
100 mm
D.E.
10.0 mm
espessura da parede
2.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)