GF84217978
Silver
wire reel, 1m, diameter 0.015mm, annealed, 99.99%
Sinônimo(s):
Silver, AG005106
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 842-179-78
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1 m × 0.015 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | GF63865244 | GF98384822 | GF66039790 |
---|---|---|---|
form wire | form wire | form wire | form wire |
manufacturer/tradename Goodfellow 842-179-78 | manufacturer/tradename Goodfellow 638-652-44 | manufacturer/tradename Goodfellow 983-848-22 | manufacturer/tradename Goodfellow 660-397-90 |
mp 960 °C (lit.) | mp 960 °C (lit.) | mp 960 °C (lit.) | mp 960 °C (lit.) |
resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C |
bp 2212 °C (lit.) | bp 2212 °C (lit.) | bp 2212 °C (lit.) | bp 2212 °C (lit.) |
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)