GF80841146
Rhodium
foil, 25x25mm, thickness 0.15mm, as rolled, 99.9%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH000235
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 808-411-46
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.15 mm
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N