Documentos Principais
GF31954866
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
RH000200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 19.129,00
R$ 19.129,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 19.129,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Rh
Número CAS:
Peso molecular:
102.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141738
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 19.129,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 319-548-66
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.025 mm
p.e.
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)