Documentos Principais
GF79630308
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
SI546010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.235,00
R$ 3.235,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.235,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 3.235,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 796-303-08
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)