Documentos Principais
GF73163640
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
CU055810
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.148,00
R$ 3.148,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.148,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.148,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 731-636-40
Comprimento
5 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.0025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)