Documentos Principais
GF10630932
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
100m wire, 0.025mm diameter, hard
Sinônimo(s):
CU055120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.619,00
R$ 7.619,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.619,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.619,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 106-309-32
C × diâmetro
100 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)