Documentos
GF68265603
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 1000 mm, black
Sinônimo(s):
AM367930
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 682-656-03
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
30 mm
cor
black