Documentos Principais
GF68236836
Copper/silver
rod, Cu90%/Ag10%, 15 mm diameter, temper as drawn, length 50 mm
Sinônimo(s):
CY277920
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.283,00
R$ 3.283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.283,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 682-368-36
Comprimento
50 mm
diâmetro
15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)