Documentos Principais
GF60776668
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 600 x 600mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Sinônimo(s):
FE248710
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.687,00
R$ 11.687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.687,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 11.687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
40 x 40 (wires/inch)
Formulário
(mesh)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 607-766-68
diâmetro × capacidade nominal
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
tamanho × abertura
600 mm × 600 mm × 0.37
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)