Documentos Principais
GF50550285
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 900 × 900 mm, thickness 0.6 mm
Sinônimo(s):
FE228720
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.207,00
R$ 10.207,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.207,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 10.207,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 505-502-85
abertura nominal
0.54 mm
tamanho
900 × 900 mm
espessura
0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)