GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE240252
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 335-248-05
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)