Documentos Principais
GF52445336
Quartz - fused
rod, 2.0 mm diameter, length 500 mm
Sinônimo(s):
SI617920
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 524-453-36
Comprimento
500 mm
diâmetro
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)