Documentos
GF49923771
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
SI676021
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 499-237-71
peso
200 g
tamanho médio de partícula
0.1-1 μm