Documentos
GF46437688
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607950
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 464-376-88
Comprimento
1000 mm
diâmetro
5.0 mm