Documentos Principais
GF44799935
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinônimo(s):
SI536020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.201,00
R$ 3.201,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.201,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 3.201,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥85%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 447-999-35
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
10 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)