Documentos Principais
1.12321
Sigma-Aldrich
Samarium(III) oxide
99+
Sinônimo(s):
Samarium(III) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O3Sm2
Número CAS:
Peso molecular:
348.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
235-043-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.0 (25 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pf
2325 °C
densidade
8.347 g/cm3
densidade volumétrica
850 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Sm+3].[Sm+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sm/q3*-2;2*+3
chave InChI
FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Loss on ignition: ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2