Documentos Principais
GF84421076
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 603203
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.728,00
R$ 6.728,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.728,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 6.728,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 844-210-76
tamanho
100 × 100 mm
espessura
2.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)