Documentos
GF30884878
Nickel
powder, max. particle size 250 micron, weight 500 g, purity 99.5+%
Sinônimo(s):
NI006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 308-848-78
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
250 μm
pb
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2