Documentos Principais
GF60710666
Nickel
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5+%
Sinônimo(s):
NI006015
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.029,00
R$ 3.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.029,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 607-106-66
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)